SML2080
AZD1283
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-[4-[[(Benzylsulfonyl)amino]carbonyl]piperidin-1-yl]-5-cyano-2-methylnicotinic acid ethyl ester, Ethyl 5-cyano-2-methyl-6-[4-[[[(phenylmethyl)sulfonyl]amino]carbonyl]-1-piperidinyl]-3-pyridinecarboxylate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
orange to brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC)C1=CC(C#N)=C(N2CCC(C(NS(CC3=CC=CC=C3)(=O)=O)=O)CC2)N=C1C
InChI
1S/C23H26N4O5S/c1-3-32-23(29)20-13-19(14-24)21(25-16(20)2)27-11-9-18(10-12-27)22(28)26-33(30,31)15-17-7-5-4-6-8-17/h4-8,13,18H,3,9-12,15H2,1-2H3,(H,26,28)
chave InChI
NEMHKCNXXRQYRF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)