SML1976
DIM-C-pPhCO2Me
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(di-1H-Indol-3-ylmethyl)-benzoic acid methyl ester, Benzoic acid, 4-(di-1H-indol-3-ylmethyl)-, methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
pink to light red
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC)C1=CC=C(C(C2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CNC5=CC=CC=C54)C=C1
InChI
1S/C25H20N2O2/c1-29-25(28)17-12-10-16(11-13-17)24(20-14-26-22-8-4-2-6-18(20)22)21-15-27-23-9-5-3-7-19(21)23/h2-15,24,26-27H,1H3
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)