Documentos Principais
SML1816
Sigma-Aldrich
ABC44
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(4-Methoxyphenyl)-1-piperazinecarboxylic acid hexahydro-1,3-dioxo-7-[[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]imidazo[1,5-a]pyrazin-2-yl ester, 7-((1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl)-1,3-dioxohexahydroimidazo[1,5-a]pyrazin-2(3H)-yl 4-(4-methoxyphenyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H40N6O5
Número CAS:
Peso molecular:
576.69
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1OC(N2CCN(C3=CC=C(OC)C=C3)CC2)=O)C(CN(CC4CCN(CC5=CC=CC=C5)CC4)CC6)N6C1=O
InChI
1S/C31H40N6O5/c1-41-27-9-7-26(8-10-27)34-16-18-35(19-17-34)31(40)42-37-29(38)28-23-33(15-20-36(28)30(37)39)22-25-11-13-32(14-12-25)21-24-5-3-2-4-6-24/h2-10,25,28H,11-23H2,1H3
chave InChI
YHRQLTHMALGXOG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
ABC44 is a cell-active, potent and selective inhibitor of palmitoyl-protein thioesterase 1 (PPT-1).
Cell-active, potent and selective inhibitor of palmitoyl-protein thioesterase 1 (PPT-1)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Armand B Cognetta et al.
Chemistry & biology, 22(7), 928-937 (2015-06-30)
Serine hydrolase inhibitors, which facilitate enzyme function assignment and are used to treat a range of human disorders, often act by an irreversible mechanism that involves covalent modification of the serine hydrolase catalytic nucleophile. The portion of mammalian serine hydrolases