SML1811
BIQ
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
FG 2216, FG-2216, IOX 3, N-[(1-Chloro-4-hydroxy-3-isoquinolinyl)carbonyl]glycine, YM 311, [[(1-Chloro-4-hydroxyisoquinolin-3-yl)carbonyl]amino]acetic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(C(NCC(O)=O)=O)N=C(Cl)C2=CC=CC=C21
InChI
1S/C12H9ClN2O4/c13-11-7-4-2-1-3-6(7)10(18)9(15-11)12(19)14-5-8(16)17/h1-4,18H,5H2,(H,14,19)(H,16,17)
chave InChI
OUQVKRKGTAUJQA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)