SML1726
MSAB
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]amino]-benzoic acid methyl ester, Methyl 3-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}benzoate, WI-21
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
cor
off-white to purple
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC=C(S(NC2=CC(C(OC)=O)=CC=C2)(=O)=O)C=C1
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3