Documentos Principais
SML1636
Sigma-Aldrich
Pipecuronium bromide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Pipecurium bromide, RGH-1106
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C35H62Br2N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
762.70
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C35H62N4O4.2BrH/c1-24(40)42-32-21-26-9-10-27-28(35(26,4)23-31(32)37-15-19-39(7,8)20-16-37)11-12-34(3)29(27)22-30(33(34)43-25(2)41)36-13-17-38(5,6)18-14-36;;/h26-33H,9-23H2,1-8H3;2*1H/q+2;;/p-2/t26-,27+,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-;;/m0../s1
chave InChI
TXWBOBJCRVVBJF-YTGGZNJNSA-L
Ações bioquímicas/fisiológicas
Pipecuronium is a bisquaternary aminosteroid muscle relaxant which acts at the nicotinic acetylcholine receptor of the neuromuscular junction. Pipecuronium is a non-depolarizing neuromuscular blocking agent.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3