SML1612
2-PMPA
≥98% (HPLC), powder, glutamate carboxypeptidase II inhibitor
Sinônimo(s):
2-(Phosphonomethyl)-pentandioic acid, 2-Phosphonomethyl pentanedioic acid, PMPA
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
2-PMPA, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)CCC(C(O)=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H11O7P/c7-5(8)2-1-4(6(9)10)3-14(11,12)13/h4H,1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)(H2,11,12,13)
chave InChI
ISEYJGQFXSTPMQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)