SML1451
MI192 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(2-Aminophenyl)-4-[(3,4-dihydro-4-methylene-1-oxo-2(1H)-isoquinolinyl)methyl]-benzamide hydrochloride, MI-192 hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=C(CN1CC2=CC=C(C(NC3=CC=CC=C3N)=O)C=C2)C4=CC=CC=C4C1=O
InChI
1S/C24H21N3O2/c1-16-14-27(24(29)20-7-3-2-6-19(16)20)15-17-10-12-18(13-11-17)23(28)26-22-9-5-4-8-21(22)25/h2-13H,1,14-15,25H2,(H,26,28)
chave InChI
GTLTXEIKQVWSRF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)