SML1441
Tenatoprazole
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(RS)-3-Methoxy-8-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-pyridin-2-yl)methylsulfinyl]-2,7,9-triazabicyclo[4.3.0]nona-2,4,8,10-tetraene
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(OC)C(C)=CN=C1CS(C2=NC3=NC(OC)=CC=C3N2)=O
InChI
1S/C16H18N4O3S/c1-9-7-17-12(10(2)14(9)23-4)8-24(21)16-18-11-5-6-13(22-3)19-15(11)20-16/h5-7H,8H2,1-4H3,(H,18,19,20)
chave InChI
ZBFDAUIVDSSISP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3