SML0037
Ceftibuten hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-4-carboxy-1-oxo-2-buten-1-yl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: ≥50 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.Nc1nc(cs1)\C(=C\CC(O)=O)C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC=C(N3C2=O)C(O)=O
InChI
1S/C15H14N4O6S2.H2O/c16-15-17-7(5-27-15)6(1-2-9(20)21)11(22)18-10-12(23)19-8(14(24)25)3-4-26-13(10)19;/h1,3,5,10,13H,2,4H2,(H2,16,17)(H,18,22)(H,20,21)(H,24,25);1H2/b6-1-;/t10-,13-;/m1./s1
chave InChI
JMLVKZRNRBPPDZ-TXOBIQCCSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)