SML1433
AMD3465
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
AMD 3465, GENZ-644494, N-[[4-(1,4,8,11-Tetraazacyclotetradec-1-ylmethyl)phenyl]methyl]-2-pyridinemethanamine hexahydrobromide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to light brown
solubilidade
H2O: 25 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N3(CCNCCCNCCNCCC3)Cc1ccc(cc1)CNCc2ncccc2
InChI
1S/C24H38N6/c1-2-13-29-24(5-1)20-28-19-22-6-8-23(9-7-22)21-30-17-4-12-26-15-14-25-10-3-11-27-16-18-30/h1-2,5-9,13,25-28H,3-4,10-12,14-21H2
chave InChI
CWJJHESJXJQCJA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)