Documentos Principais
SML1428
Sigma-Aldrich
O4I2
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[(4-Chlorophenyl)amino]-4-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 2-((4-chlorophenyl)amino)thiazole-4-carboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11ClN2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
282.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC)C1=CSC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=N1
InChI
1S/C12H11ClN2O2S/c1-2-17-11(16)10-7-18-12(15-10)14-9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,2H2,1H3,(H,14,15)
chave InChI
ULUBAPWNHROTEU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
O4I2 is a potent inducer of the Octamer-binding transcription factor 4 (Oct3/4) in various human cell lines including human fibroblasts. In principle O4I2 could be a useful tool for chemical-mediated induction of pluripotency in somatic cells.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3