SML1110
Adaphostin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[[(2,5-Dihydroxyphenyl)methyl]amino]benzoic acid tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl ester, AG 957 Adamantyl Ester, NSC 680410
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=C(NCC2=CC(O)=CC=C2O)C=C1)OC34C[C@@]5([H])C[C@@](C[C@@](C5)([H])C4)([H])C3
InChI
1S/C24H27NO4/c26-21-5-6-22(27)19(10-21)14-25-20-3-1-18(2-4-20)23(28)29-24-11-15-7-16(12-24)9-17(8-15)13-24/h1-6,10,15-17,25-27H,7-9,11-14H2/t15-,16+,17-,24-
chave InChI
YJZSUCFGHXQWDM-ONHXBKDTSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)