Key Documents
SML0755
Sigma-Aldrich
LDN-192960 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-[(2,7-Dimethoxy-9-acridinyl)thio]-1-propanamine dihydrochloride, 3-[(2,7-Dimethoxyacridin-9-yl)thio]propan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H20N2O2S · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
401.35
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H20N2O2S/c1-21-12-4-6-16-14(10-12)18(23-9-3-8-19)15-11-13(22-2)5-7-17(15)20-16/h4-7,10-11H,3,8-9,19H2,1-2H3
chave InChI
ZFOMCSNUEHMROO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
LDN-192960 is a potent and selective inhibitor of haspin (Haploid Germ Cell-Specific Nuclear Protein Kinase).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3