SML0944
NK-252
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[5-(2-Furanyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-N′-(2-pyridinylmethyl)-urea
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(Cc3ncccc3)C(=O)Nc1nnc([o]1)c2[o]ccc2
InChI
1S/C13H11N5O3/c19-12(15-8-9-4-1-2-6-14-9)16-13-18-17-11(21-13)10-5-3-7-20-10/h1-7H,8H2,(H2,15,16,18,19)
chave InChI
FNSCFQXZZNCDAI-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.