SML0866
BMS-191011
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-[(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)methyl]-5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C16H10ClF3N2O3/c17-12-5-6-13(23)10(7-12)8-22-15(24)25-14(21-22)9-1-3-11(4-2-9)16(18,19)20/h1-7,23H,8H2
chave InChI
QKOWACXSXTXRKA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.