SML0848
LM22A-4
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N1,N3,N5-Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-benzenetricarboxamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCO)C(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)NCCO)C(=O)NCCO
InChI
1S/C15H21N3O6/c19-4-1-16-13(22)10-7-11(14(23)17-2-5-20)9-12(8-10)15(24)18-3-6-21/h7-9,19-21H,1-6H2,(H,16,22)(H,17,23)(H,18,24)
chave InChI
RGWJKANXFYJKHN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)