SML0686
Talampanel
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-(-)-1-(4-Aminophenyl)-3-acetyl-4-methyl-7,8-methylenedioxy-3,4-dihydro-5H-2,3-benzodiazepine, GYKI 53773, LY 300164, LY300164
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -280 to -340°, c = 1 in methanol
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](C1)N(C(C)=O)N=C(C2=CC=C(N)C=C2)C3=C1C=C(OCO4)C4=C3
InChI
1S/C19H19N3O3/c1-11-7-14-8-17-18(25-10-24-17)9-16(14)19(21-22(11)12(2)23)13-3-5-15(20)6-4-13/h3-6,8-9,11H,7,10,20H2,1-2H3/t11-/m1/s1
chave InChI
JACAAXNEHGBPOQ-LLVKDONJSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience