SML0654
Entacapone
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Cyano-N,N-diethyl-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)propenamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C14H15N3O5/c1-3-16(4-2)14(20)10(8-15)5-9-6-11(17(21)22)13(19)12(18)7-9/h5-7,18-19H,3-4H2,1-2H3/b10-5+
chave InChI
JRURYQJSLYLRLN-BJMVGYQFSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3