SML0530
Clonixin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[(3-Chloro-2-methylphenyl)amino]-3-pyridinecarboxylic acid, CBA 93626, Chlonixin, Clonixic acid, Clonixin, Clonixine, NSC 335505, Sch 10304
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(Cl)cccc1Nc2ncccc2C(O)=O
InChI
1S/C13H11ClN2O2/c1-8-10(14)5-2-6-11(8)16-12-9(13(17)18)4-3-7-15-12/h2-7H,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
chave InChI
CLOMYZFHNHFSIQ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)