SML0474
(S)-Duloxetine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(γS)-N-Methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (+)-(S)-N-Methyl-γ-(1-naphthyloxy)-2-thiophenepropylamine hydrochloride, (+)-N-Methyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine hydrochloride, LY-248686 hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D +116 to +125°, c = 1 in methanol
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
InChI
1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1
chave InChI
BFFSMCNJSOPUAY-LMOVPXPDSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3