SML0398
Salsolinol hydrobromide
≥96% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R,S)-Salsolinol hydrobromide, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylisoquinoline-6,7-diol hydrobromide, 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol hydrobromide, 1-Methyl-6,7-dihydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylisoquinoline-6,7-diol hydrobromide; 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6,7-diol hydrobromide;
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥96% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to brown
solubilidade
H2O: 5 mg/mL (warmed; clear solution)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Br.CC1NCCc2cc(O)c(O)cc12
InChI
1S/C10H13NO2.BrH/c1-6-8-5-10(13)9(12)4-7(8)2-3-11-6;/h4-6,11-13H,2-3H2,1H3;1H
chave InChI
OGMGXKJQIOUTTB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)