SML0374
U-104
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[[[(4-Fluorophenyl)amino]carbonyl]amino]-benzenesulfonamide, NSC 213841
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: >15 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=CC=C(S(N)(=O)=O)C=C1)NC2=CC=C(F)C=C2
InChI
1S/C13H12FN3O3S/c14-9-1-3-10(4-2-9)16-13(18)17-11-5-7-12(8-6-11)21(15,19)20/h1-8H,(H2,15,19,20)(H2,16,17,18)
chave InChI
YJQZNWPYLCNRLP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3