SML0336
Rosavin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2E)-3-Phenylprop-2-en-1-yl 6-O-α-L-arabinopyranosyl-β-D-glucopyranoside, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(E)-3-Phenylprop-2-enoxy]-6-([(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxymethyl)oxane-3,4,5-triol, (E)-3-Phenyl-2-propenyl 6-O-a-L-arabinopyranosyl-β-D-glucopyranoside, Rosavidin
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -47 to -57° (C=1, MeOH CHCl3 (1:1))
cor
white to beige
solubilidade
H2O: ≥5 mg/mL (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC\C=C\c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H28O10/c21-12-9-28-19(17(25)14(12)22)29-10-13-15(23)16(24)18(26)20(30-13)27-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-26H,8-10H2/b7-4+/t12-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1
chave InChI
RINHYCZCUGCZAJ-IPXOVKFZSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?