SML0335
Remacemide hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Amino-N-(1-methyl-1,2-diphenylethyl)-acetamide hydrochloride, FPL 12924AA, PR 934-423A
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(Cc1ccccc1)(NC(=O)CN)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O.ClH/c1-17(19-16(20)13-18,15-10-6-3-7-11-15)12-14-8-4-2-5-9-14;/h2-11H,12-13,18H2,1H3,(H,19,20);1H
chave InChI
HYQMIUSWZXGTCC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.