SML0279
LG100268
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[1-(3,5,5,8,8-Pentamethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)cyclopropyl]pyridine-5-carboxylic acid, AGN 192620, ALRT 268., CD 3127, LG268, LGD 100268, LGD 1268
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc2c(cc1C3(CC3)c4ccc(cn4)C(O)=O)C(C)(C)CCC2(C)C
InChI
1S/C24H29NO2/c1-15-12-18-19(23(4,5)9-8-22(18,2)3)13-17(15)24(10-11-24)20-7-6-16(14-25-20)21(26)27/h6-7,12-14H,8-11H2,1-5H3,(H,26,27)
chave InChI
SLXTWXQUEZSSTJ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.