Documentos Principais
SML0275
Sigma-Aldrich
rac BHFF
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5,7-Bis(1,1-dimethylethyl)-3-hydroxy-3(trifluoromethyl) -2(3H)-benzofuranone, 5,7-Di-tert-butyl-3-hydroxy-3-trifluoromethyl-3H-benzofuran-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H21F3O3
Número CAS:
Peso molecular:
330.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: ≥15 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cc(c2OC(=O)C(O)(c2c1)C(F)(F)F)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H21F3O3/c1-14(2,3)9-7-10(15(4,5)6)12-11(8-9)16(22,13(21)23-12)17(18,19)20/h7-8,22H,1-6H3
chave InChI
RVNOANDLZIIFHB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
rac BHFF is a potent, selective GABA-B receptor positive allosteric modulator.
rac BHFF is an orally active, potent and selective positive allosteric modulator of GABA-B. rac BHFF increases the potency and efficacy of GABA.
Características e benefícios
This compound is featured on the GABAB Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to GABAB receptors for your research needs.