SML0150
Tolcapone
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,4-Dihydroxy-4′-methyl-5-nitrobenzophenone, Ro 40-7592
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
yellow
solubilidade
DMSO: ≥15 mg/mL
originador
Roche
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2cc(O)c(O)c(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H11NO5/c1-8-2-4-9(5-3-8)13(17)10-6-11(15(19)20)14(18)12(16)7-10/h2-7,16,18H,1H3
chave InChI
MIQPIUSUKVNLNT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... COMT(1312)
Aplicação
Tolcapone has been used in methyltransferase assay in human embryonic kidney 293 cells.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3