SML0149
3-Ethoxy-5,6-dibromosalicylaldehyde
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,3-Dibromo-5-ethoxy-6-hydroxy-benzaldehyde, 5,6-Dibromo-o-bourbonal
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
yellow
solubilidade
DMSO: ≥15 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1cc(Br)c(Br)c(C=O)c1O
InChI
1S/C9H8Br2O3/c1-2-14-7-3-6(10)8(11)5(4-12)9(7)13/h3-4,13H,2H2,1H3
chave InChI
MZAISYPWQNBWED-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)