SMB01072
Turmeronol A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
(6S)-2-Methyl-6-(3-hydroxy-4-methylphenyl)-2-hepten-4-one, (S)-6-(3-Hydroxy-4-methylphenyl)-2-methylhept-2-en-4-one
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
232.32
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(ccc(c1)[C@H](CC(=O)C=C(C)C)C)C
InChI
1S/C15H20O2/c1-10(2)7-14(16)8-12(4)13-6-5-11(3)15(17)9-13/h5-7,9,12,17H,8H2,1-4H3/t12-/m0/s1
chave InChI
OSIFVLKZUWRNBN-LBPRGKRZSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)