SMB01048
Uzarin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
(3beta,5alpha)-3-((6-O-beta-D -glucopyranosyl-beta-D -glucopyranosyl)oxy)-14-hydroxycard-20(22)-enolide, Uzarigenin 3-β-sophoroside
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
698.79
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1CC(=CC1=O)[C@@H]2[C@@]3([C@@]([C@H]4[C@@H]([C@@]5([C@H](C[C@H](CC5)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)CO)O)O)CO)CC4)C)CC3)(CC2)O)C
InChI
1S/C35H54O14/c1-33-8-5-18(46-32-30(28(42)26(40)23(14-37)48-32)49-31-29(43)27(41)25(39)22(13-36)47-31)12-17(33)3-4-21-20(33)6-9-34(2)19(7-10-35(21,34)44)16-11-24(38)45-15-16/h11,17-23,25-32,36-37,39-44H,3-10,12-15H2,1-2H3/t17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25+,26+,27-,28-,29+,30+,31-,32+,33-,34+,35-/m0/s1
chave InChI
RIPMDUQTRRLJTE-QHYHXNCWSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)