PHR3782
Salidroside
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinônimo(s):
2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl β−D-glucopyranoside, p-Hydroxyphenethyl glucopyranoside, Rhodioloside, Rhodosin, Tyrosol a-(β-D-glucopyranoside)
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1609534
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](OCCc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H20O7/c15-7-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-6-5-8-1-3-9(16)4-2-8/h1-4,10-19H,5-7H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
chave InChI
ILRCGYURZSFMEG-RKQHYHRCSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)