SMB01022
Vinylphenol, O-[L-Rhamnopyranosyl-(1-6)-ß-D-glucopyranoside]
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
4-Ethenylphenyl 6-O-(6-deoxyhexopyranosyl)hexopyranoside, 4-ethenylphenyl 6-O-(6-deoxy-alpha-L-mannopyranosyl)-beta-D-Glucopyranoside
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
peso molecular
428.43
solubilidade
water: slightly soluble
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C20H28O10/c1-3-10-4-6-11(7-5-10)29-20-18(26)16(24)14(22)12(30-20)8-27-19-17(25)15(23)13(21)9(2)28-19/h3-7,9,12-26H,1,8H2,2H3/t9-,12+,13-,14+,15+,16-,17+,18+,19+,20+/m0/s1
chave InChI
KVPBAPOAIIQDGQ-XXGVTNRTSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3