SMB01015
Paederosidic acid g-lactone
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
1H-2,6-Dioxacyclopent[cd]indene, carbonothioic acid deriv. (ZCI), Paederoside, Pederoside
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
446.43
solubilidade
water: soluble
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S(C)C(=O)OCC1=C[C@@H]2OC(=O)C3=CO[C@H]([C@H]1[C@@H]32)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO
InChI
1S/C18H22O11S/c1-30-18(24)26-4-6-2-8-11-7(15(23)27-8)5-25-16(10(6)11)29-17-14(22)13(21)12(20)9(3-19)28-17/h2,5,8-14,16-17,19-22H,3-4H2,1H3/t8-,9+,10+,11-,12+,13-,14+,16-,17-/m0/s1
chave InChI
OJISWUQNQQWEND-FCVLBCLDSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)