SMB01014
Clemastanin B
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
LAriciresinol 4,4′-bis-O-|A-D-glucopyranoside
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
684.68
solubilidade
water: slightly soluble
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@H](C1)Cc4cc(c(cc4)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)CO)OC)CO)c2cc(c(cc2)O[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)OC
InChI
1S/C32H44O16/c1-42-20-8-14(3-5-18(20)45-31-28(40)26(38)24(36)22(11-34)47-31)7-16-13-44-30(17(16)10-33)15-4-6-19(21(9-15)43-2)46-32-29(41)27(39)25(37)23(12-35)48-32/h3-6,8-9,16-17,22-41H,7,10-13H2,1-2H3/t16-,17-,22+,23+,24+,25+,26-,27-,28+,29+,30+,31+,32+/
chave InChI
PBLWZMSRSJTRHJ-NCIRKIHRSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)