SMB01013
Methyl 2,5-Dihydroxycinnamate
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
2,4-Dihydroxymethylcinnamate, Methyl grevillate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
194.18
solubilidade
water: slightly soluble
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-10(13)5-2-7-6-8(11)3-4-9(7)12/h2-6,11-12H,1H3
chave InChI
BQCNSTFWSKOWMA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)