SMB00912
Pseudouridine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Pseudouridine, β-Pseudouridine, ψ-Uridine, 5-(β-D-Ribofuranosyl)uracil
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (chemical)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
peso molecular
244.2
cor
white to off-white
pf
222 °C ((432 °F ))
solubilidade
water: soluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1[c]([nH]cc([c]1=O)[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@H]2O)O)CO)=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-2-4-5(13)6(14)7(17-4)3-1-10-9(16)11-8(3)15/h1,4-7,12-14H,2H2,(H2,10,11,15,16)/t4-,5-,6-,7+/m1/s1
chave InChI
PTJWIQPHWPFNBW-GBNDHIKLSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- High-purity compound suitable for a wide variety of research applications
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)