Documentos Principais
SMB00543
Sigma-Aldrich
Piperolein A
≥90% (LC/MS-UV)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H25NO3
Número CAS:
Peso molecular:
315.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥90% (LC/MS-UV)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1CCCCC1)CCCC/C=C/C2=CC(OCO3)=C3C=C2
InChI
1S/C19H25NO3/c21-19(20-12-6-3-7-13-20)9-5-2-1-4-8-16-10-11-17-18(14-16)23-15-22-17/h4,8,10-11,14H,1-3,5-7,9,12-13,15H2/b8-4+
chave InChI
MIWPBXQTBYPJEF-XBXARRHUSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)