Documentos Principais
SMB00517
Sigma-Aldrich
Deoxydehydrochorismic acid
≥95% (LC/MS-UV)
Sinônimo(s):
3-[(1-Carboxyvinyl)oxy]benzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8O5
Número CAS:
Peso molecular:
208.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-UV)
forma
solid
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)C1=CC=CC(OC(C(O)=O)=C)=C1
InChI
1S/C10H8O5/c1-6(9(11)12)15-8-4-2-3-7(5-8)10(13)14/h2-5H,1H2,(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
HGVAHYJMDVROLE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural product derived from fungal source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3