SMB00460
Soyasapogenol B
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3β,4β,22β)-Olean-12-ene-3,22,23-triol, Soyasapogenin B, Soyasapogenol I
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C[C@@H](O)[C@]2(C)CC[C@@]3(C)[C@]4(C)CC[C@@]5([H])[C@](CO)(C)[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC=C3[C@]2([H])C1
InChI
1S/C30H50O3/c1-25(2)16-20-19-8-9-22-27(4)12-11-23(32)28(5,18-31)21(27)10-13-30(22,7)29(19,6)15-14-26(20,3)24(33)17-25/h8,20-24,31-33H,9-18H2,1-7H3/t20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-,28+,29+,30+/m0/s1
chave InChI
YOQAQNKGFOLRGT-UXXABWCISA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3