SMB00147
8,15-Isopimaradiene-1,7,14,18-tetrol, 18-Carboxylic acid, 1,7,14-tri-Ac, Me ester
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H38O8
Peso molecular:
490.59
Código UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)