Documentos Principais
SMB00199
Sigma-Aldrich
Murralongin
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
258.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1\C(C=O)=C(\C)C
InChI
1S/C15H14O4/c1-9(2)11(8-16)14-12(18-3)6-4-10-5-7-13(17)19-15(10)14/h4-8H,1-3H3
chave InChI
PBAZKMWQUBDDLZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)