Documentos Principais
SMB00065
Sigma-Aldrich
Isochromophilone VI
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H28ClNO5
Número CAS:
Peso molecular:
433.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)\C=C(C)\C=C\C1=CC2=C(Cl)C(=O)[C@](C)(OC(C)=O)C(=O)C2=CN1CCO
InChI
1S/C23H28ClNO5/c1-6-14(2)11-15(3)7-8-17-12-18-19(13-25(17)9-10-26)21(28)23(5,30-16(4)27)22(29)20(18)24/h7-8,11-14,26H,6,9-10H2,1-5H3/b8-7+,15-11+/t14-,23+/m0/s1
chave InChI
ZQLIAKJHIRHCFA-XIIQHIPDSA-N
Descrição geral
Natural product derived from fungal source.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)