SILA200
Silicic acid
suitable for column chromatography, 60-200 mesh
Sinônimo(s):
Metasilicic acid
About This Item
Produtos recomendados
tamanho de partícula
60-200 mesh
adequação
suitable for column chromatography
cadeia de caracteres SMILES
O[Si](O)=O
InChI
1S/H2O3Si/c1-4(2)3/h1-2H
chave InChI
IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3