Documentos Principais
1.00657
Supelco
Silicic acid
precipitated extra pure light
Sinônimo(s):
Silicic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
O2Si · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
60.08 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352308
Número do índice EC:
231-545-4
NACRES:
NB.21
Nível de qualidade
Ensaio
99-100.5% SiO2 basis (calculated on ignited substance, gravimetric)
Formulário
solid
potência
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
perda
≤8.5% loss on ignition, 2 h, 900 °C
pH
3.0-8.0 (3.3% in water)
pf
1710 °C
solubilidade
water: insoluble at 20 °C
densidade
2-6 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
60‑600 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.5%
traços de cátion
Fe: ≤0.03%
heavy metals (as Pb): ≤0.0025%
aplicação(ões)
sample preparation
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (gravimetric, SiO₂, calc. on ignited substance): 99.0 - 100.5 %
Identity: passes test
pH-value (3.3 %, water): 3.0 - 8.0
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.5 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0025 %
Fe (Iron): ≤ 0.03 %
Loss on ignition (2 h, 900 °C): ≤ 8.5 %
Particle size (< 0.1 mm): about 99
Bulk density: about 6