Documentos Principais
SIAL0639
Sigma-Aldrich
Sigma® 25 cm cell culture flask
cap, vented, tissue-culture treated, sterile, pack of 10 × 20 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.22
Materiais
canted neck
polystyrene
esterilidade
sterile
Características
cap vented
graduations
embalagem
pack of 10 × 20 ea
volume máximo
60 mL
área da superfície
25 cm2
volume de trabalho
5-7.5 mL
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Available in a variety of sizes, designs and cap styles to meet your needs.
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Treated for optimal cell attachment
  • Printed with lot numbers for ease in traceability
  • 100% integrity tested
  • Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
Informações legais
Sigma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)