Documentos Principais
SCP0239
Sigma-Aldrich
SNP-1 Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C79H124N24O24
Peso molecular:
1793.98
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Nome do produto
SNP-1,
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥72%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
His-Ser-Gln-Ile-Ser-Gly-Lys-Tyr-Gln-Arg-Tyr-Leu-Lys-Asp-Ala
Aplicação
The peptide SNP-1 (HSQISGKYQRYLKDA) is an inhibitor of ecto-ADP-ribosyl-cyclase activity of bone marrow stromal cell antigen-1(BST-1).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)