SCP0225
Proteasome Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
Sinônimo(s):
Carbobenzoxy-Gly-Gly-Leu-7-amido-4-methylcoumarin, benzyloxycarbonyl-glycyl-glycyl-leucyl-7-amido-4-methylcoumarin, Z-GGL-AMC
About This Item
Produtos recomendados
product name
Proteasome Substrate,
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥87%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3