Key Documents
SCP0219
Sigma-Aldrich
ProAM N20 Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized, human
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C112H178N36O27
Peso molecular:
2460.84
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
product name
ProAM N20 human,
fonte biológica
human
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥70%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Ala-Arg-Leu-Asp-Val-Ala-Ser-Glu-Phe-Arg-Lys-Lys-Trp-Asn-Lys-Trp-Ala-Leu-Ser-Arg-NH2
Aplicação
Proadrenomedullin N-terminal 20 peptide (PAMP, ProAM N20) is a novel peptide found in adrenomedullin precursor that may be involved in hypotension and the control of reproductive physiology.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3