AB9328
Anti-Thioredoxin 1 Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
TRX1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (sequence homology 14/15)
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TXN(7295)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Suggested dilution and blocking buffer is TBST containing 5% non-fat milk. Suggested gel percentage is 15%. Suggested incubation time is overnight.
Neuroscience
Oxidative Stress
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1